Przejdź do
712558
Methoxypolyethylene glycol maleimide
750
Synonim(y):
Polyethylene glycol, MeO-PEG-Mal, PEG-maleimide, mono-Methyl polyethylene glycol 2-maleimidoethyl ether
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
826,00 zł
619,50 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.22
MDL number:
619,50 zł
Cena katalogowa826,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
form
powder
mol wt
PEG average Mn 750
Ω-end
maleimide
α-end
methoxy
storage temp.
−20°C
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
7124696318785973
description
750
description
PEG average Mn 10,000 g/mol
description
≥90% (NMR), 5,000
description
≥80%
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
mol wt
PEG average Mn 750
mol wt
PEG average Mn 10,000 g/mol
mol wt
PEG average Mn 5,000
mol wt
PEG average Mn 5,000
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Ω-end
maleimide
Ω-end
maleimide
Ω-end
maleimide
Ω-end
NHS ester
α-end
methoxy
α-end
methoxy
α-end
methoxy
α-end
methoxy
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)