Przejdź do
129585
Maleimide
99%
Synonim(y):
2,5-Pyrroledione
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
137,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
398,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
835,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H3NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
97.07
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-787-4
Beilstein/REAXYS Number:
106910
MDL number:
Assay:
99%
Form:
powder
137,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
99%
form
powder
mp
91-93 °C (lit.)
functional group
maleimide
SMILES string
O=C1NC(=O)C=C1
InChI
1S/C4H3NO2/c6-3-1-2-4(7)5-3/h1-2H,(H,5,6,7)
InChI key
PEEHTFAAVSWFBL-UHFFFAOYSA-N
General description
Maleimide (2,5-Pyrroledione) is a new nanoparticle surface functional group which favors easy conjugation with cell penetration peptides. The conjugation is enabled via click chemistry to preserve its biofunctions.
Maleimide is used as a dienophile in Diels Alder reaction for the synthesis of macromolecules.
Application
The maleimide-functionalized silica beads were used to immobilize the bovine serum albumin (BSA)-boronic acid (BA) conjugates.
Rhodium-catalyzed conjugate arylation with arylboronic acids.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
JKA7018JKA7067JKA5036
description
99%
description
average Mn 10,000
description
average Mn 40,000
description
average Mn 5,000
assay
99%
assay
-
assay
-
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
mp
91-93 °C (lit.)
mp
-
mp
-
mp
-
functional group
maleimide
functional group
-
functional group
-
functional group
-
pictograms
Skull and crossbonesCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 2 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?