Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 443,00 zł 332,25 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1480,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H7NO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
141.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352111
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
332,25 zł
Cena katalogowa443,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
reagent type: cross-linking reagent
mp
66-67 °C (lit.), 67-74 °C
functional group
hydroxyl, maleimide
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(N1CCO)C=CC1=O
InChI
1S/C6H7NO3/c8-4-3-7-5(9)1-2-6(7)10/h1-2,8H,3-4H2
InChI key
AXTADRUCVAUCRS-UHFFFAOYSA-N
Application
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide can be used:
- In the synthesis of (EFA)-based multifunctional oligoester resins with maleimides as end groups by reacting with 9,10-epoxy-18-hydroxyoctadecanoic acid (EFA) and dimethyl adipate catalyzed by Candida antarctica lipase B (CalB).
- As an initiator in ring-opening polymerization of δ-valerolactone catalyzed by trifluoromethanesulfonimide.
- In one-pot synthesis of bio-based polyurethane-imides by reacting with castor oil, eleostearic acid diethanol amide and isophorone diisocyanate.
N-(2-Hydroxyethyl)maleimide may be used to synthesize [2,2-bis(maleimidoethoxy)-
propane (BMEP)], a protein cross-linking reagent with potential application in constructing immunotoxins. It may also be used in preparing thermoresponsive self-healing polyurethanes with the shape-memory property.
propane (BMEP)], a protein cross-linking reagent with potential application in constructing immunotoxins. It may also be used in preparing thermoresponsive self-healing polyurethanes with the shape-memory property.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay 97% | assay ≥97.0% (GC) | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability reagent type: cross-linking reagent | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form solid | form liquid | form solid | form solid |
| mp 66-67 °C (lit.), 67-74 °C | mp -60 °C | mp - | mp - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. −20°C | storage temp. 15-25°C |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?