760676
Dibenzocyclooctyne-PEG4-maleimide
for Copper-free Click Chemistry
Synonim(y):
Polyethylene glycol, DBCO-PEG4-maleimide
About This Item
Polecane produkty
Postać
solid
przydatność reakcji
reaction type: click chemistry
reagent type: cross-linking reagent
grupa funkcyjna
maleimide
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O=C(CCNC(CCOCCOCCOCCOCCNC(CCN1C(C=CC1=O)=O)=O)=O)N2CC3=C(C=CC=C3)C#CC4=C2C=CC=C4
InChI
1S/C36H42N4O9/c41-32(14-18-39-34(43)11-12-35(39)44)38-17-20-47-22-24-49-26-25-48-23-21-46-19-15-33(42)37-16-13-36(45)40-27-30-7-2-1-5-28(30)9-10-29-6-3-4-8-31(29)40/h1-8,11-12H,13-27H2,(H,37,42)(H,38,41)
Klucz InChI
VVFZXPZWVJMYPX-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Applications Include:
- Protein-peptide conjugates
- Antibody-enzyme or antibody-drug conjugates
- Protein or peptide-oligonucleotide conjugates
- Surface modification
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Copper-free click chemistry is an alternative approach to click chemistry that proceeds at a lower activation barrier and is free of cytotoxic transition metal catalysts.
Drug discovery process by utilizing chemistry reaction of Cu(I)-catalyzed Huisgen 1,3-dipolar cycloaddition of terminal alkynes with organoazides to yield 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles.