Merck
JKA5086
Sigma-Aldrich
N3-PEG-NHS
average MN 3,500, cross-linking reagent click chemistry amine reactive
Synonim(y):
Glikol polietylenowy
Wybierz wielkość
500 MG
3240,00 zł
3240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
3240,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
N3CH2CH2O(CH2CH2O)nCH2COOC4H4O2N
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
3240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Nazwa produktu
N3-PEG3500-NHS, average Mn 3,500
Formularz
solid
masa cząsteczkowa
average Mn 3,500
przydatność reakcji
reagent type: cross-linking reagent
reaction type: click chemistry
reactivity: amine reactive
architektura polimerowa
shape: linear
functionality: heterobifunctional
temp. przechowywania
−20°C
Opis ogólny
Azide PEG NHS Ester. The Azide group may be reduced to amine by hydrogenolysis; Click chemistry PEG reagent for reaction with alkynes.
Zastosowanie
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informacje prawne
Product of JenKem Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)