389412
N-Methylmaleimide
97%
Synonim(y):
1-Methyl-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methyl-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione, 1-Methylpyrrole-2,5-dione, N-Methyl maleic imide, N-Methylpyrrole-2,5-dione
About This Item
Polecane produkty
Próba
97%
Postać
powder
mp
94-96 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN1C(=O)C=CC1=O
InChI
1S/C5H5NO2/c1-6-4(7)2-3-5(6)8/h2-3H,1H3
Klucz InChI
SEEYREPSKCQBBF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- In the synthesis of organic structure directing agents for designing silicogermanate zeolites.
- As a dienophile in Diels-Alder reaction.
- For the synthesis of biologically active pyrrolo[2,1-a]isoquinolines.
- As a dipolarophile in [3 + 2] dipolar addition reactions.
- As a co-monomer in atom transfer radical polymerization of styrene to obtain styrene copolymers with programmed microstructure.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges