Merck
75091
Sigma-Aldrich
Trimethyloctylammonium bromide
≥98.0% (AT)
Synonim(y):
Octyltrimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
5 G
236,00 zł
25 G
539,00 zł
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
236,00 zł
25 G
539,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)7N(CH3)3(Br)
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.23
Beilstein:
3628448
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥98.0% (AT)
Formularz
powder
ciąg SMILES
[Br-].CCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C11H26N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12(2,3)4;/h5-11H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XCOHAFVJQZPUKF-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sören Großkopf et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(8), 3048-3057 (2019-02-01)
In the present work, we study the shear-induced transformation of polymer-rich lamellar phases into vesicles. The evolution of vesicle size is studied by different scattering techniques, rheology, and microscopy methods. The lamellar phase found in the system D2O/ o-xylene/ Pluronic
J G Foulks et al.
Canadian journal of physiology and pharmacology, 62(4), 350-355 (1984-04-01)
The local anaesthetic effect of cationic, anionic, and neutral alkyl amphipathic agents was similarly enhanced in an apparently nonspecific way by circumstances which modulate electrostatic interactions (acidity, modification of charged groups at the sarcolemmal surface by group-specific reagents, or changes
Stergios Pispas
The journal of physical chemistry. B, 110(6), 2649-2655 (2006-02-14)
Water-soluble complexes between sodium poly(isoprene-b-methacrylate) (NaIMA) amphiphilic block copolymer micelles and two cationic surfactants with different hydrophobic tail lengths, namely, dodecyltrimethylammonium bromide (DTMAB) and octyltrimethylammonium bromide (OTMAB), were prepared by mixing individual aqueous solutions of block copolymers and surfactants. The
Sudhir Husale et al.
Nucleic acids research, 36(5), 1443-1449 (2008-01-22)
The interaction of cationic surfactants with single dsDNA molecules has been studied using force-measuring optical tweezers. For hydrophobic chains of length 12 and greater, pulling experiments show characteristic features (e.g. hysteresis between the pulling and relaxation curves, force-plateau along the
David Zanuy et al.
Biopolymers, 63(3), 151-162 (2002-01-12)
We present a molecular dynamics simulation at 300 K in explicit solvent environment of chloroform of the stoichiometric complex formed by poly(alpha,L-glutamate) and octyltrimethylammonium ions. We observed that the alpha-helix conformation of the polypeptide chain remains stable during a 2-ns