Przejdź do
8.41022
n-Dodecyltrimethylammonium bromide
for synthesis
Synonim(y):
n-Dodecyltrimethylammonium bromide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
251,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
376,00 zł
282,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H34BrN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
308.34
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
214-290-3
NACRES:
NA.22
MDL number:
251,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
assay
≥97.0%
form
powder
potency
200-1000 mg/kg LD50, oral (Rat)
reaction suitability
core: ammonium
mp
217 °C
solubility
>954 g/L
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[Br-].[N+](CCCCCCCCCCCC)(C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.BrH/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;/h5-15H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
XJWSAJYUBXQQDR-UHFFFAOYSA-M
Application
  • Surfactant Applications in Oil Recovery: Research demonstrates the utility of n-Dodecyltrimethylammonium bromide in enhancing oil recovery under high-salinity, high-temperature conditions. The surfactant showed remarkable long-term thermal stability, relevant for industrial applications in oil fields (Hou et al., 2024).
  • Dye Adsorption Studies: The interaction of n-Dodecyltrimethylammonium bromide with alginate hydrogel beads was studied for the removal of Malachite Green dye. This research highlighted the impact of surfactant hydrophobicity on adsorption efficiency, presenting a potential for wastewater treatment technologies (Malik et al., 2024).
  • Role in Precipitation of Reactive Dyes: A study explored the effect of alkyl chain length in surfactants like n-Dodecyltrimethylammonium bromide on the precipitation behavior of Reactive Brilliant Blue KN-R, suggesting potential applications in textile manufacturing processes (Liu et al., 2024).
  • Thermoresponsive Self-assembly in Nanoscale Systems: n-Dodecyltrimethylammonium bromide was utilized to study the generation of thermoresponsive self-assemblies in Tetronics®, providing insights into the temperature-dependent behaviors of surfactant mixtures at the nanoscale (Patel et al., 2024).
  • Electrostatic Adsorption in Surfactant Mixtures: This research described the electrostatically driven adsorption behaviors observed in mixed surfactant systems including n-Dodecyltrimethylammonium bromide, pertinent to applications in coatings and formulations requiring surface activity modifications (Vilangottunjalil et al., 2024).
Analysis Note
Assay (argentometric): ≥ 97.0 %
Identity (IR): passes test
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
84000681614230725
description
for synthesis
description
for synthesis
description
for synthesis
description
≥98.0% (NT)
assay
≥97.0%
assay
≥98.0%
assay
98.9%
assay
≥98.0% (NT)
form
powder
form
powder
form
solid
form
powder
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
-
mp
217 °C
mp
245-250 °C
mp
246 °C (decomposition)
mp
-
density
1.17 g/cm3 at 20 °C
density
-
density
1 g/cm3 at 20 °C
density
-
solubility
>954 g/L
solubility
100 g/L
solubility
-
solubility
-
pictograms
Skull and crossbonesEnvironment
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Klasa składowania
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)