Merck
69485
Sigma-Aldrich
Methyltrioctylammonium chloride
≥97.0% (AT)
Synonim(y):
Trioctylmethylammonium chloride
Wybierz wielkość
10 G
463,00 zł
50 G
1630,00 zł
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
463,00 zł
50 G
1630,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)6CH2]3N(Cl)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
404.16
Beilstein:
4039255
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
463,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (AT)
zanieczyszczenia
~1% water
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
InChI
1S/C25H54N.ClH/c1-5-8-11-14-17-20-23-26(4,24-21-18-15-12-9-6-2)25-22-19-16-13-10-7-3;/h5-25H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Methyltrioctylammonium chloride can be used:
  • As a catalyst in the synthesis of acridine dione derivatives from aromatic aldehyde, dimedone and amines under ultrasonic irradiations.[1]
  • As a catalyst in the synthesis of extended π-systems using aromatic aldehydes and methyldiazines.[2]
  • As a component of a catalytic system used in the Suzuki-Miyaura cross-coupling reaction of a variety of aryl and heteroaryl chlorides in H2O.[3]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Quaternary ammonium salt-assisted synthesis of extended pi-systems from methyldiazines and aromatic aldehydes
Vanden E, et al.
Synthetic Communications, 31(20), 3167-3173 (2001)
A highly active catalytic system for Suzuki--Miyaura cross-coupling reactions of aryl and heteroaryl chlorides in water
Mao S, et al.
Organic & Biomolecular Chemistry, 10(47), 9410-9417 (2012)
Xin Di et al.
Journal of separation science, 43(15), 3129-3135 (2020-06-09)
A green extractant, hydrophobic deep eutectic solvent was first introduced for extraction of tetracycline, oxytetracycline, and chlortetracycline from environmental water samples prior to high-performance liquid chromatography determination. Deep eutectic solvents consist of methyltrioctylammonium chloride and various medium-chain alcohols/acids, and are
Nail Altunay et al.
Food additives & contaminants. Part A, Chemistry, analysis, control, exposure & risk assessment, 37(6), 869-881 (2020-04-17)
A fast, cheap and green analytical method was developed for the determination and extraction of curcumin in tea, honey, and spices using deep eutectic solvent-assisted emulsification liquid-liquid micro-extraction (DES-ELLME) coupled to UV-VIS spectrophotometry. Quantitative extraction of curcumin from the sample
E A El-Sofany
Journal of hazardous materials, 153(3), 948-954 (2007-11-06)
Aliquat-336 in benzene was supported on Amberlite XAD-4 crosslinked polystyrene resin. The use of XAD-4 impregnated with Aliquat-336 resin for removal of lanthanum(III) and gadolinium(III) from nitrate medium was carried out using batch technique. Various parameters affecting the uptake of
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hi! What gloves are appropriate whilst handling methyltrioctylammonium chloride? The SDS only says gloves are "required" and fails to adress any actual requirements/standards.
    1 answer
    1. The type of gloves recommended to handle this product are KCL 741 Dermatril® L.
      Please refer to section 8.2 of the product Safety Data Sheet for this information.