Przejdź do
L2602
Linalool
97%
Synonim(y):
(±)-3,7-Dimethyl-1,6-octadien-3-ol, (±)-3,7-Dimethyl-3-hydroxy-1,6-octadiene
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
117,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
196,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
728,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2C=CHCH2CH2C(CH3)(OH)CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
154.25
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-134-4
Beilstein/REAXYS Number:
1721488
MDL number:
Assay:
97%
Form:
liquid
117,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor pressure
0.17 mmHg ( 25 °C)
Quality Segment
assay
97%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
C\C(C)=C\CCC(C)(O)C=C
InChI
1S/C10H18O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h5,7,11H,1,6,8H2,2-4H3
InChI key
CDOSHBSSFJOMGT-UHFFFAOYSA-N
Application
Linalool is generally used as a starting material in the total synthesis of agelasine E analogs and vitamin E derivatives.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
W263508136656751782
Linalool United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1366567
Linalool
Linalool analytical standard
Supelco
51782
Linalool
description
97%
description
≥97%, FCC, FG
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
analytical standard
assay
97%
assay
≥97%
assay
-
assay
≥99.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
400, 300
Quality Level
-
Quality Level
100
form
liquid
form
-
form
-
form
-
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
bp
194-197 °C/720 mmHg (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
refractive index
n20/D 1.462 (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Linalool
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
171.0 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
77.2 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–5 of 5 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I had order it previously and I wanted to do gcms of it. For that, I need to know what is it dissolved in?
    1 answer
    1. This product is a neat or pure liquid and has not been diluted in a solvent. This material has a molecular weight of 154.25 daltons and a density of 0.87 g/mL at 25 °C.
      Helpful?
  4. Hi.. for what application it can be used ??
    1 answer
    1. This product is intended for use in general laboratory research. As listed in the DESCRIPTION section under 'Application', Linalool may be used as a starting material in the total synthesis of agelasine E analogs[1] and vitamin E derivatives. Additional application areas may be accessed in the Peer Reveiwed Papers related to this compound. Please see the link below to access these publications:
      https://www.sigmaaldrich.com/search/l2602?focus=papers&page=1&perpage=30&sort=relevance&term=L2602&type=citation_search
      Helpful?
  5. Is linalool is liquid or solid in nature if it is liquid 5g of linalool contain how much ml of linalool
    1 answer
    1. The reported density of this material is 0.87 g/mL. The volume of linalool offered in the 5g package size is approximately 5.75mL.