Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 163,00 zł |
Informacje o tej pozycji
163,00 zł
Nazwa produktu
Benzyltrimethylammonium bromide, 97%
Quality Segment
assay
97%
form
solid
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
mp
230-232 °C (lit.)
SMILES string
[Br-].C[N+](C)(C)Cc1ccccc1
InChI
1S/C10H16N.BrH/c1-11(2,3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8H,9H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
UUZYBYIOAZTMGC-UHFFFAOYSA-M
Application
BTMAB can be also used as:
- An oxidizing reagent for the conversion of monosubstituted benzylamines into corresponding aldimines in the presence of DMSO.
- A benzylating reagent for the benzylation of aryl amide C-H bond using Ni catalyst.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description technical, ~60% in H2O | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT) |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - |
| assay 97% | assay 97% | assay - | assay ≥99.0% (AT) |
| form solid | form crystals | form liquid | form powder or crystals |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| mp 230-232 °C (lit.) | mp 239 °C (dec.) (lit.) | mp - | mp 248-251 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?