Merck
687243
Sigma-Aldrich
Buchwald Ligands Kit II
About This Item
Kod UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
grupa funkcyjna
phosphine
Informacje prawne
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 638439JohnPhos, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 638099CyJohnPhos, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 675938Me4tButylXphos, 96% 250 mgKarta charakterystyki
  • 638080tBuXPhos, 98% 1 gKarta charakterystyki
  • 663131RuPhos, 98% 1 gKarta charakterystyki
  • 638072SPhos, 98% 1 gKarta charakterystyki
  • 638021DavePhos, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 638064XPhos, 98% 1 gKarta charakterystyki
  • 677280sSPhos 500 mgKarta charakterystyki
Zobacz wszystko (9)
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Buchwald phosphine ligands for C-C, C-N, and C-O bond formation.
Powiązane treści
The Buchwald group has developed a series of highly active and versatile palladium precatalysts and biarylphosphine ligands used in cross-coupling reactions for the formation of C-C, C–N, C–O, C–F, C–CF3, and C–S bonds. The ligands are electron-rich, and highly tunable to provide catalyst systems with a diverse scope, high stability and reactivity. Furthermore, the new series of precatalysts are air-, moisture and thermally-stable and display good solubility in common organic solvents. The use of precatalysts ensures the efficient generation of the active catalytic species and allows one to accurately adjust the ligand:palladium ratio. The ligands, precatalysts and methodology developed in the Buchwald group are user friendly and have rendered previously difficult cross couplings reactions, much easier to achieve.