Przejdź do
638099
CyJohnPhos
97%
Cechy związane ze zrównoważonym rozwojem
Synonim(y):
2-(Dicyclohexylphosphino)biphenyl, (2-Biphenyl)dicyclohexylphosphine, Cyclohexyl JohnPhos
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
201,00 zł
170,85 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4040,00 zł
3434,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H31P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
350.48
UNSPSC Code:
12352002
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8440533
170,85 zł
Cena katalogowa201,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
97%
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation, reagent type: ligand
reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Methylations, reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Oxidations, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
sustainability
Sustainability features
mp
102-106 °C (lit.)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
C1CCC(CC1)P(C2CCCCC2)c3ccccc3-c4ccccc4
InChI
1S/C24H31P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1,4-5,10-13,18-19,21-22H,2-3,6-9,14-17H2
InChI key
LCSNDSFWVKMJCT-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to providing greener alternatives that adhere to the 12 Principles of Green Chemistry. This versatile phosphine ligand enables efficient transition metal-catalyzed cross-coupling reactions with enhanced selectivity and reduced byproduct formation, thus aligns with Green Chemistry principle "Catalysis". Click here for more information.
CyJohnPhos [(2-Biphenyl)dicyclohexylphosphine] is an air-stable, bulky and electron-rich monodentate biarylphosphine ligand developed by the Buchwald group to enhance the reactivity of palladium catalysis during cross-coupling reactions.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Application
Ligand employed in the palladium-catalysed synthesis of 1,3,5-tris(2′-aminophenyl)benzene, a core building block for potential ionic receptors.
Ligand for amination of aryl halides and triflates.
CyJohnPhos may be used in combination with a nickel catalyst for the Suzuki-Miyaura arylation of tertiary benzylic acetates with aryl boroxines to produce diaryl and triaryl quaternary stereocenters.
Legal Information
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
747807RNI00049900621
description
97%
description
-
description
AldrichCPR
description
95%
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Methylations, reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Oxidations, reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation, reagent type: ligand
reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, core: palladium, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Stille Coupling, core: palladium, reaction type: Negishi Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction
assay
97%
assay
-
assay
-
assay
95%
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
mp
102-106 °C (lit.)
mp
178-183 °C (decomposition without melting)
mp
-
mp
-
sustainability
Sustainability features
sustainability
-
sustainability
-
sustainability
Sustainability features
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?