Przejdź do
638080
tBuXPhos
98%, solid
greener alternative
Bardziej ekologiczna alternatywa
Synonim(y):
tBuXPhos, 2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl, t-Bu XPhos, tert-Butyl XPhos
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
255,00 zł
191,25 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
816,00 zł
612,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3890,00 zł
2917,50 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
7100,00 zł
5325,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
32 660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C29H45P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
424.64
UNSPSC Code:
12352002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
191,25 zł
Cena katalogowa255,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
tBuXPhos, 98%
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
98%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Carboxylations, reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
greener alternative product score
old score: 12
new score: 1
Find out more about DOZN™ Scoring
greener alternative product characteristics
Atom Economy
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
148-151 °C (lit.)
functional group
phosphine
greener alternative category
SMILES string
CC(P(C(C=CC=C1)=C1C(C(C(C)C)=CC(C(C)C)=C2)=C2C(C)C)C(C)(C)C)(C)C
InChI
1S/C29H45P/c1-19(2)22-17-24(20(3)4)27(25(18-22)21(5)6)23-15-13-14-16-26(23)30(28(7,8)9)29(10,11)12/h13-21H,1-12H3
InChI key
SACNIGZYDTUHKB-UHFFFAOYSA-N
General description
tBuXPhos [2-Di-tert-butylphosphino-2′,4′,6′-triisopropylbiphenyl] is an air-stable, electron-rich biaryl phosphine ligand developed by the Buchwald group to enhance the reactivity of palladium catalysis during cross-coupling reactions.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one of the four categories of Greener Alternatives . This product belongs to category of Re-engineered products, showing key improvements in Green Chemistry Principles “Atom Economy”, “Use of Renewable Feedstock” and “Design for Energy Efficiency”. Click here to view its DOZN scorecard.
Learn more about Buchwald Phosphine Ligands
Application
tBuXPhos is a ligand for Pd-catalyzed C-O and C-N bond formation.
It can be used in the following reactions:
  • Palladium-catalyzed Tsuji-Trost substitution and cross-coupling of benzylic fluorides.
  • Palladium-catalyzed C-N cross-coupling of sulfinamides and aryl halides.
  • Palladium-catalyzed rapid methoxylation and deuteriomethoxylation of bromo-chalcones.
tBuXPhos has been used in the preparation of [tBuXPhosAu(MeCN)]BAr4F, a gold catalyst for the intermolecular [2+2] cycloaddition of terminal arylalkynes with substituted alkenes to form functionalized cyclobutenes with high regioselectivity.
Legal Information
Usage subject to Patents: EP 1097158; JP 5758844; CA 2336691
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PMC2005936693638072
description
98%
description
≥98%, ISOM8
description
-
description
98%
assay
98%
assay
≥98%
assay
-
assay
98%
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Carboxylations, reagent type: ligand
reaction type: Arylations, reagent type: ligand
reaction type: Decarboxylations
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand, reaction type: Carboxylations, reaction type: Decarboxylations, reaction type: Arylations
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand
reaction type: Kumada Coupling, reaction type: Stille Coupling
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
-
functional group
phosphine
form
solid
form
solid
form
solid
form
-
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
300
mp
148-151 °C (lit.)
mp
148-151 °C (lit.), 144-145 °C (Lit.)
mp
-
mp
164-166 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under tBuXPhos
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?