Przejdź do
677280
sSPhos
solid
Synonim(y):
SPhos (water soluble), Sodium 2′-dicyclohexylphosphino-2,6-dimethoxy-1,1′-biphenyl-3-sulfonate hydrate, [1,1′-Biphenyl]-3-sulfonic acid, 2′-(dicyclohexylphosphino)-2,6-dimethoxy- sodium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
603,00 zł
452,25 zł
2 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2100,00 zł
1575,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C26H34NaO5PS · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.57 (anhydrous basis)
UNSPSC Code:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
452,25 zł
Cena katalogowa603,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
sSPhos,
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
form
solid
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
functional group
phosphine
SMILES string
O.[Na+].COc1ccc(c(OC)c1-c2ccccc2P(C3CCCCC3)C4CCCCC4)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C26H35O5PS.Na.H2O/c1-30-22-17-18-24(33(27,28)29)26(31-2)25(22)21-15-9-10-16-23(21)32(19-11-5-3-6-12-19)20-13-7-4-8-14-20;;/h9-10,15-20H,3-8,11-14H2,1-2H3,(H,27,28,29);;1H2/q;+1;/p-1
InChI key
MAPQBSXKBDVINV-UHFFFAOYSA-M
Legal Information
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
900331763314900277
description
-
description
95%
description
95%
description
≥95%
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reagent type: ligand
reaction type: click chemistry, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, core: palladium, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder or crystals
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
product line
Buchwald Ligand
product line
Buchwald Ligand
product line
Buchwald precatalyst Generation 2
product line
Buchwald Ligand
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)