Kluczowe dokumenty
662232
Sigma-Aldrich
N-Heterocyclic Carbene Ligands Kit I
Synonim(y):
Heterocykliczne ligandy karbenowe
Wybierz wielkość
1 KIT
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 KIT
1820,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
Poziom jakości
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki
  • 6566231,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride, 97% 1 gKarta charakterystyki
  • 6566311,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride, 95% 1 gKarta charakterystyki
  • 6600191,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate, 96% 1 gKarta charakterystyki
  • 6600351,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate, 97% 1 gKarta charakterystyki
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
In collaboration with Umicore AG and Co.,1 we are pleased to offer a series of robust Pd(II) and Pd(0) complexes employed as the linchpin in C–C bond forming reactions.
Metal complex-catalyzed cross-coupling reactions of unactivated substrates introduce diverse phosphine ligands in chemical marketplace.
Wysokowydajne katalizatory Pd mogą sprzęgać chlorki alkilowe i arylowe ze związkami organoboronowymi na dużą skalę. Wysokie TON i łagodne warunki reakcji sprawiają, że ta metodologia jest idealna do zastosowań przemysłowych.
Katalizowane kompleksami metali reakcje sprzęgania krzyżowego nieaktywowanych substratów wprowadzają na rynek chemiczny różnorodne ligandy fosfinowe.
Zobacz wszystko
Questions
  1. What specific compounds are included in the N-Heterocyclic Carbene Ligands Kit I (662232)?
    1 answer
    1. The kit components can be found below the 'DESCRIPTION' section under 'Kit Components Also Available Separately'. This kit contains the following:
      1,3-Bis-(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride, 97% 1 g
      1,3-Bis(2,4,6-trimethylphenyl)imidazolinium chloride, 95% 1 g
      1,3-Diisopropylimidazolium tetrafluoroborate, 96% 1 g
      1,3-Bis(1-adamantyl)imidazolium tetrafluoroborate, 97% 1 g