Przejdź do
698903
Buchwald Ligands Kit III
Synonim(y):
Buchwald Ligands
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 kit
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5010,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.22
UNSPSC Code:
12350000
5010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
reaction suitability
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reagent type: ligand
functional group
phosphine
Legal Information
Usage subject to US Patents 6307087 and 6395916.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
687243659932659940
description
-
description
-
description
-
description
-
reaction suitability
reaction type: Stille Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Negishi Coupling
reaction suitability
reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling
reaction suitability
reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Heck Reaction, reaction type: Hiyama Coupling, reagent type: ligand
reaction suitability
reagent type: ligand, reaction type: Hiyama Coupling, reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling, reaction type: Stille Coupling, reaction type: Negishi Coupling, reaction type: Sonogashira Coupling, reaction type: Heck Reaction
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
functional group
phosphine
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • DavePhos, 97% 1 g
    Karta charakterystyki
  • XPhos, 98% 1 g
    Karta charakterystyki
  • SPhos, 98% 1 g
    Karta charakterystyki
  • tBuXPhos, 98% 1 g
    Karta charakterystyki
  • CyJohnPhos, 97% 1 g
    Karta charakterystyki
  • JohnPhos, 97% 1 g
    Karta charakterystyki
  • RuPhos, 98% 1 g
    Karta charakterystyki
Zobacz wszystko (13)
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Not applicable
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)