Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 405,00 zł 303,75 zł |
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 965,00 zł 723,75 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3310,00 zł 2482,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C39H37F12O2P
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
796.66
UNSPSC Code:
12352112
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
MDL number:
eCl@ss:
32039090
303,75 zł
Cena katalogowa405,00 złZaoszczędź 25%Rabat tylko przez Internet
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
JackiePhos, 95%
Quality Segment
product line
Buchwald Ligand
assay
95%
form
solid
reaction suitability
reaction type: Cross Couplings, reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction, reagent type: ligand
reaction type: C-X Bond Formation
mp
186-190 °C
functional group
phosphine
SMILES string
COc1ccc(OC)c(c1P(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F)-c4c(cc(cc4C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C39H37F12O2P/c1-19(2)22-11-29(20(3)4)33(30(12-22)21(5)6)34-31(52-7)9-10-32(53-8)35(34)54(27-15-23(36(40,41)42)13-24(16-27)37(43,44)45)28-17-25(38(46,47)48)14-26(18-28)39(49,50)51/h9-21H,1-8H3
InChI key
KYTUFIMHJNRPLC-UHFFFAOYSA-N
Application
JackiePhos is a Buchwald′s phosphine ligand which can be used for the:
- glycosyl cross-coupling reaction of diaryliodonium triflates with anomeric stannanes to synthesize C-glycosides.
- synthesis of gold-based catalyst complexes such as [Au(CH3CN)(JackiePhos)][SbF6] and [(JackiePhos)AuCl.
- acylation of alkylcarbastannatranes.
- synthesis of cyclic guanidines or cyclic ureas bearing dialkylaminomethyl groups in combination with Pd(acac)2 as a catalyst.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?