Merck
792470
Sigma-Aldrich
Me3(OMe)tBuXPhos
96% (HPLC)
Synonim(y):
2-Di-t-butylphosphino-4-methoxy-3,5,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl, [~1:1 mixture with regioisomer, 2-Di-t-butylphosphino-5-methoxy-3,4,6-trimethyl-2′,4′,6′-tri-i-propylbiphenyl]
Wybierz wielkość
250 MG
317,80 zł
1 G
826,00 zł
5 G
4930,00 zł
317,80 zł
Cena katalogowa454,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
250 MG
317,80 zł
1 G
826,00 zł
5 G
4930,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H53OP
Masa cząsteczkowa:
496.75
Kod UNSPSC:
12350000
NACRES:
NA.22
317,80 zł
Cena katalogowa454,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
96% (HPLC)
Formularz
solid
przydatność reakcji
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Cross Couplings
mp
125-135 °C
grupa funkcyjna
phosphine
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Satoshi Ueda et al.
The Journal of organic chemistry, 77(5), 2543-2547 (2012-02-09)
A new biarylphosphine ligand, Me(3)(OMe)tBuXPhos (L3), was designed as a surrogate for Me(4)tBuXPhos (L1). The Me(3)(OMe)tBuXPhos could be prepared in a chromatography-free manner from inexpensive and readily available 2,3,6-trimethylphenol. Comparative studies demonstrated that a catalyst based on Me(3)(OMe)tBuXPhos displayed the