608106
L-Methionine-13C5,15N
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid, L-Methionine-ul-13C,15N
About This Item
Polecane produkty
czystość izotopowa
98 atom % 13C
98 atom % 15N
Poziom jakości
Próba
95% (CP)
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
metody
bio NMR: suitable
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+6
ciąg SMILES
[13CH3]S[13CH2][13CH2][13C@H]([15NH2])[13C](O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-XAFSXMPTSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Opakowanie
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3