Przejdź do
609129
L-Cysteine-15N
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
9050,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
HSCH2CH(15NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
122.15
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥98 atom % 15N
Assay:
≥98% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
9050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
≥98 atom % 15N
Quality Segment
assay
≥98% (CP)
form
solid
optical activity
[α]20/D +6.5°, c = 2 in 5 M HCl
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
220 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[15NH2][C@@H](CS)C(O)=O
InChI
1S/C3H7NO2S/c4-2(1-7)3(5)6/h2,7H,1,4H2,(H,5,6)/t2-/m0/s1/i4+1
InChI key
XUJNEKJLAYXESH-GZPBOPPUSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
609005609242574600
description
≥98 atom % 15N, ≥98% (CP)
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
98 atom % 15N, 98% (CP)
description
95 atom % 15N, 95% (CP)
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+1
mass shift
M+2
assay
≥98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
95% (CP)
isotopic purity
≥98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
98 atom % 15N
isotopic purity
95 atom % 15N
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)