Przejdź do
683620
Glutathione-(glycine-13C2,15N) trifluoroacetate salt
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N, ≥95% (CP)
Synonim(y):
L-Glutamyl-L-cysteinyl-glycine-3C2,15N Trifluoroacetate Salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3870,00 zł
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
28 850,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13C2C8H1715NN2O6S · CF3COOH
Masa cząsteczkowa:
424.33
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
eCl@ss:
32160702
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N
Assay:
≥95% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
solid
3870,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥98 atom % 15N
assay
≥95% (CP)
form
solid
technique(s)
protein expression: suitable
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
O[13C]([13C][15NH]C([C@@H](NC(CC[C@H](N)C(O)=O)=O)CS)=O)=O.FC(F)(C(O)=O)F
InChI
1S/C10H15N3O6S.C2HF3O2/c11-5(10(18)19)1-2-7(14)13-6(4-20)9(17)12-3-8(15)16;3-2(4,5)1(6)7/h5-6,20H,1-2,4,11H2,(H,12,17)(H,13,14)(H,15,16)(H,18,19);(H,6,7)/t5-,6-;/m0./s1/i3+1,8+1,12+1;
InChI key
ZWAYVVXHXHCDFM-KFJNRMSPSA-N
General description
Double-labeled tracer for glutathione metabolism and oxidative stress studies. Applied in research on cellular antioxidant defense mechanisms. Available from glass-bottle sizes perfect for laboratory research or bulk quantities for manufacturing. Inquire for bulk pricing.
Features and Benefits
  • We offer extensive product and packaging customization with fast turn-around, GMP capabilities, in-house technical expertise, and complete quality documentation.
  • We provide unmatched reliability, flexibility, scalability, and support.
  • Our portfolio includes key products available in many grades and quantities to suit specific project requirements.
  • Our secure supply chain ensures reliable access to materials for our customers, regardless of location.
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)