Przejdź do
299154
L-Methionine-(methyl-13C,d3)
≥99 atom % 13C, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
Synonim(y):
SILAC Amino Acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2050,00 zł
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4330,00 zł
3031,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CD3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
153.22
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C, ≥99 atom % D
Assay:
≥99% (CP)
Mass shift:
M+4
Form:
powder
2050,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥99 atom % D
assay
≥99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]25/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
technique(s)
protein expression: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+4
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D3
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-ZIHWZSJBSA-N
Application
Used in the methodology of stable isotope tagging of epitopes (SITE) for identification of virus-induced peptides in vaccine development.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
608106300616492868
description
≥99 atom % 13C, ≥99 atom % D, ≥99% (CP)
description
98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
description
≥98 atom % D, ≥99% (CP)
description
98 atom % 13C, 95% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable, protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
technique(s)
protein expression: suitable
isotopic purity
≥99 atom % 13C, ≥99 atom % D
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
isotopic purity
≥98 atom % D
isotopic purity
98 atom % 13C
mass shift
M+4
mass shift
M+6
mass shift
M+3
mass shift
M+9
assay
≥99% (CP)
assay
95% (CP)
assay
≥99% (CP)
assay
95% (CP)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
solid
form
solid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)