Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2520,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 9740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CH3SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
150.20
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
99% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
powder
2520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócisotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
99% (CP)
form
powder
optical activity
[α]20/D +23.1°, c = 1 in 1 M HCl
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+1
storage temp.
room temp
SMILES string
[13CH3]SCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-YWQIHCTDSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99 atom % 13C | description 99 atom % 13C | description ≥98 atom % D, ≥99% (CP) | description ≥99 atom % 13C, ≥99 atom % D, ≥99% (CP) |
| isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % D | isotopic purity ≥99 atom % D, ≥99 atom % 13C |
| mass shift M+1 | mass shift M+1 | mass shift M+3 | mass shift M+4 |
| assay 99% (CP) | assay 99% (CP) | assay ≥99% (CP) | assay ≥99% (CP) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form powder | form - | form solid | form powder |
| mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) | mp 284 °C (dec.) (lit.) |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?