Przejdź do
749893
L-Methionine-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5-(methyl-d3)
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
Synonim(y):
(S)-2-Amino-4-(methylmercapto)butyric acid-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5,methyl-d3, L-2-Amino-4-(methylthio)butanoic acid-13C5,15N,2,3,3,4,4-d5,methyl-d3
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
13CD3SCD2CD2CD(15NH2)13COOH
Masa cząsteczkowa:
163.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
Isotopic purity:
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
Assay:
95% (CP)
Mass shift:
M+14
Form:
solid
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
assay
95% (CP)
form
solid
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+14
SMILES string
O[13C]([13C@]([15NH2])([2H])[13C]([2H])([2H])[13C]([2H])([2H])S[13C]([2H])([2H])[2H])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D3,2+1D2,3+1D2,4+1D,5+1,6+1
InChI key
FFEARJCKVFRZRR-QVISGHFZSA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
749877749915750158
description
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
description
98 atom % D, 99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP)
description
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C, 95% (CP)
description
98 atom % 15N, 98 atom % D, 99 atom % 13C, 95% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
isotopic purity
99 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98 atom % D
isotopic purity
98 atom % D, 98 atom % 15N, 99 atom % 13C
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
technique(s)
bio NMR: suitable
mass shift
M+14
mass shift
M+7
mass shift
M+17
mass shift
M+14
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
assay
95% (CP)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
mp
284 °C (dec.) (lit.)
mp
222 °C (dec) (lit.)
mp
>300 °C (lit.)
mp
282 °C (lit.)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)