Merck
707848
L-Histidine-13C6,15N3 hydrochloride monohydrate
≥98 atom %, 98% (CP)
Synonim(y):
L-a-Amino-ß-(4-imidazolyl)propionic acid -13C6,15N3
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C6H915N3O2HClH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.57
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
czystość izotopowa
≥98 atom %
Próba
98% (CP)
Formularz
powder
metody
bio NMR: suitable
mp
254 °C (dec)
przesunięcie masy
M+9
ciąg SMILES
O.Cl.[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][15nH][13cH][15n]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C6H9N3O2.ClH.H2O/c7-5(6(10)11)1-4-2-8-3-9-4;;/h2-3,5H,1,7H2,(H,8,9)(H,10,11);1H;1H2/t5-;;/m0../s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1;;
Klucz InChI
CMXXUDSWGMGYLZ-IGAOFGNQSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)