Merck
908339
Sigma-Aldrich
L-metionina-13C5
≥99 atom % 13C, ≥98% (CP)
Synonim(y):
L-Methionine-13C5
Wybierz wielkość
100 MG
1218,00 zł
1218,00 zł
Cena katalogowa6090,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1218,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13C5H11NO2S
Masa cząsteczkowa:
154.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
NACRES:
NA.12
1218,00 zł
Cena katalogowa6090,00 złZaoszczędź 80%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
czystość izotopowa
≥99 atom % 13C
Poziom jakości
Próba
≥98% (CP)
Formularz
solid
przesunięcie masy
M+5
ciąg SMILES
O[13C]([13C@@H](N)[13CH2][13CH2]S[13CH3])=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1
Klucz InChI
FFEARJCKVFRZRR-JRGPAWSWSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
Ten produkt może być dostępny z zapasów hurtowych i może być pakowany na żądanie.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)