Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7670,00 zł |
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 12 970,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
13CC14H23ClN6O5S · xHCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
435.89 (free base basis)
MDL number:
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.12
Isotopic purity:
≥99 atom % 13C
Assay:
≥90% (CP)
Mass shift:
M+1
Form:
solid
7670,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
isotopic purity
≥99 atom % 13C
assay
≥90% (CP)
form
solid
technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
mass shift
M+1
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC([C@@H](N)CC[S+]([13CH3])C[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3N)O1)=O.[H]Cl.[Cl-]
InChI key
MMPIHZNGCSGKLY-SETSOBFISA-N
Packaging
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact
Stable Isotopes Customer Service.
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥99 atom % (13C), ≥90% (CP) | description ≥98 atom %, ≥98% (CP) | description 99 atom % 13C | description 99 atom % 15N, 99 atom % 13C, 97% (CP) |
| isotopic purity ≥99 atom % 13C | isotopic purity ≥98 atom % | isotopic purity 99 atom % 13C | isotopic purity 99 atom % 15N, 99 atom % 13C |
| assay ≥90% (CP) | assay ≥98% (CP) | assay - | assay 97% (CP) |
| mass shift M+1 | mass shift M+5 | mass shift M+1 | mass shift M+4 |
| technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable | technique(s) mass spectrometry (MS): suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form solid | form powder | form solid | form solid |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?