Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 7660,00 zł 5362,00 zł |
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 21 020,00 zł 10 510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
5362,00 zł
Cena katalogowa7660,00 złZaoszczędź 30%Quality Segment
isotopic purity
98 atom % 13C, 98 atom % 15N
assay
95% (CP), 97% (Chiral Purity)
form
solid
optical activity
[α]25/D -33.0°, c = 1 in H2O
technique(s)
bio NMR: suitable
mp
270-275 °C (dec.) (lit.)
mass shift
M+10
SMILES string
[15NH2][13C@@H]([13CH2][13c]1[13cH][13cH][13cH][13cH][13cH]1)[13C](O)=O
InChI
1S/C9H11NO2/c10-8(9(11)12)6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5,8H,6,10H2,(H,11,12)/t8-/m0/s1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1
InChI key
COLNVLDHVKWLRT-CMLFETTRSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % 15N, 98 atom % 13C, 95% (CP), 97% (Chiral Purity) | description 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 98% (CP) | description 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP) | description 98 atom % 13C, 98 atom % 15N, 95% (CP) |
| mass shift M+10 | mass shift M+10 | mass shift M+7 | mass shift M+10 |
| isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 13C, 98 atom % 15N | isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % 13C | isotopic purity 98 atom % 15N, 98 atom % 13C |
| assay 95% (CP), 97% (Chiral Purity) | assay 98% (CP) | assay 95% (CP) | assay 95% (CP) |
| technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable | technique(s) bio NMR: suitable, protein expression: suitable | technique(s) bio NMR: suitable, protein expression: suitable |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under L-Phenylalanine-13C9,15N
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?