Merck
593028
Sigma-Aldrich
trans-4-Octene
98%
Synonim(y):
(4E)-4-Octene, (E)-4-Octene, trans-1,2-dipropyloeten, trans-1,2-dipropyloetylen, trans-n-4-okten, δ-trans-Octene
Wybierz wielkość
5 G
606,00 zł
25 G
2250,00 zł
606,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
606,00 zł
25 G
2250,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2CH=CHCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Beilstein:
1719104
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
606,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.412 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
gęstość
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(CCC)=C(\[H])CCC
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h7-8H,3-6H2,1-2H3/b8-7+
Klucz InChI
IRUCBBFNLDIMIK-BQYQJAHWSA-N
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)