Próba
≥95.0%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.395
tw
66-68 °C (lit.)
gęstość
0.681 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC\C=C/CC
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5-
Klucz InChI
ZQDPJFUHLCOCRG-WAYWQWQTSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-13.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-25 °C - closed cup