Merck
W429300
Sigma-Aldrich
1-Octene
98%
Synonim(y):
1-caprylene, Hexylethylene, Oct-1-ene, 1-octylene
Wybierz wielkość
W429300-SAMPLE
242,00 zł
1 KG
536,00 zł
5 KG
1180,00 zł
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W429300-SAMPLE
242,00 zł
1 KG
536,00 zł
5 KG
1180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH=CH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Numer FEMA:
4293
Beilstein:
1734497
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
1.070
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
camphoraceous
pochodzenie biologiczne:
synthetic
alergen pokarmowy:
no known allergens
242,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
gęstość pary
3.9 (vs air)
ciśnienie pary
36 mmHg ( 38 °C)
Próba
98%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
446 °F
granice wybuchowości
3.9 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.408 (lit.)
n20/D 1.409 (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
mp
−101 °C (lit.)
gęstość
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
Organoleptyczne
camphoraceous
ciąg SMILES
CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3H,1,4-8H2,2H3
Klucz InChI
KWKAKUADMBZCLK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-Octene is an unsaturated compound that is not directly used as a food additive but may be used as an indirect food additive in the production of food contact materials such as packaging, containers, and other materials that encounter food during processing, packaging, transportation, and storage [1].
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
For R&D or non-EU Food use. Not for retail sale.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
50.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
10 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Linear low density polyethylene: Microstructure and sealing properties correlation
Simanke A, et al.
Polymer Testing, 32(2), 279-290 (2013)
J C Quada et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 9(9), 2303-2314 (2001-09-13)
The syntheses of several novel halogenated bithiazoles structurally related to the bithiazole moiety of bleomycin A(5) are described. Also described is the ability of these compounds to mediate photoactivated DNA cleavage. Chlorinated bithiazole analogues were shown to be much more
F P Guengerich
Biochemical and biophysical research communications, 138(1), 193-198 (1986-07-16)
The heme in rat liver microsomal cytochrome P-450 was labeled with 14C or 3H and the microsomes were fractionated after in vitro incubations with a variety of agents known to destroy cytochrome P-450 heme. A major fraction of the heme
Mark Kuil et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(35), 11344-11345 (2006-08-31)
We report the formation of high-precision catalysts using encapsulated rhodium complexes. In the current example, the encapsulated rhodium catalyst shows unprecedented high selectivity in the rhodium-catalyzed hydroformylation of internal alkenes, forming predominantly one of the branched aldehydes. This catalyst system
Frans T I Marx et al.
Journal of molecular modeling, 15(11), 1371-1381 (2009-06-02)
The productive self-metathesis reaction of 1-octene in the presence of the Phobcat precatalyst [RuCl(2)(Phoban-Cy)(2)(=CHPh)] using density functional theory was investigated and compared to the Grubbs 1 precatalyst [RuCl(2)(PCy(3))(2)(=CHPh)]. At the GGA-PW91/DNP level, the geometry optimization of all the participating species