143766
cis-2-Pentene
98%
Synonim(y):
(2Z)-2-Pentene, (Z)-2-Pentene, (Z)-Pent-2-ene, cis-β-Amylene, cis-Pentene
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
8.17 psi ( 20 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.382 (lit.)
tw
37-38 °C (lit.)
mp
−180 °C (lit.)
gęstość
0.65 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]\C(C)=C(/[H])CC
InChI
1S/C5H10/c1-3-5-4-2/h3,5H,4H2,1-2H3/b5-3-
Klucz InChI
QMMOXUPEWRXHJS-HYXAFXHYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
wyposażenie dodatkowe
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-0.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-18 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves