Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 312,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 979,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3780,00 zł |
Informacje o tej pozycji
312,00 zł
Quality Segment
assay
97%
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
42-43 °C/50 mmHg (lit.)
density
0.882 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OBOC1(C)C
InChI
1S/C6H13BO2/c1-5(2)6(3,4)9-7-8-5/h7H,1-4H3
InChI key
UCFSYHMCKWNKAH-UHFFFAOYSA-N
Application
- Borylation at the benzylic C-H bond of alkylbenzenes in the presence of a palladium catalyst to form pinacol benzyl boronate.
- Hydroboration of alkyl or aryl alkynes and alkenes in the presence of transition metal catalysts.
- Coupling with aryl iodides in the presence of a copper catalyst to form aryl boronates.
- Asymmetric hydroboration of 1,3-enynes to form chiral allenyl boronates.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 97% | description 96% | description 97% | description 96% |
| assay 97% | assay 96% | assay 97% | assay 96% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| bp 42-43 °C/50 mmHg (lit.) | bp - | bp 73 °C/15 mmHg (lit.) | bp 42-45 °C/0.6 mmHg |
| refractive index n20/D 1.396 (lit.) | refractive index n20/D 1.4096 | refractive index n20/D 1.409 (lit.) | refractive index n20/D 1.4395 |
| density 0.882 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.9642 g/mL at 25 °C | density 0.912 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.885 g/mL at 25 °C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 3
flash_point_f
41.0 °F - closed cup
flash_point_c
5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2 - Water-react. 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?