Przejdź do
U2008
10-Undecen-1-ol
98%
Synonim(y):
11-Hydroxy-1-undecene, NSC 66157, Undecylenyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
236,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
739,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2=CH(CH2)9OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
170.29
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-971-0
Beilstein/REAXYS Number:
1753225
MDL number:
Assay:
98%
236,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.448-1.453, n20/D 1.45 (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.), 245-248 °C (lit.)
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
allyl, hydroxyl
SMILES string
OCCCCCCCCCC=C
InChI
1S/C11H22O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12/h2,12H,1,3-11H2
InChI key
GIEMHYCMBGELGY-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
17553667424942704
n-Undecane certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Supelco
42704
n-Undecane
description
98%
description
98%
description
99%
description
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
assay
98%
assay
98%
assay
99%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
300
density
0.85 g/mL at 25 °C (lit.)
density
-
density
-
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
132-133 °C/15 mmHg (lit.), 245-248 °C (lit.)
bp
-
bp
-
bp
196 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.45 (lit.), n20/D 1.448-1.453
refractive index
-
refractive index
-
refractive index
n20/D 1.417 (lit.)
functional group
allyl, hydroxyl
functional group
-
functional group
-
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 10-Undecen-1-ol
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)