Przejdź do
447153
trans-3-Hexene
≥99%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
269,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
880,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H5CH=CHC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.16
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
236-261-4
Beilstein/REAXYS Number:
1718859
MDL number:
Assay:
≥99%
269,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
bp
67 °C (lit.)
density
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC\C=C\CC
InChI
1S/C6H12/c1-3-5-6-4-2/h5-6H,3-4H2,1-2H3/b6-5+
InChI key
ZQDPJFUHLCOCRG-AATRIKPKSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
306894738646650765
description
≥99%
description
99%
description
99%
description
≥97%
assay
≥99%
assay
99%
assay
99%
assay
≥97%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
refractive index
n20/D 1.394 (lit.)
refractive index
n20/D 1.411 (lit.)
refractive index
n20/D 1.404 (lit.), n20/D 1.405
refractive index
-
density
0.677 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.723 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.701 g/mL at 25 °C (lit.), 0.705 g/mL at 25 °C
density
-
bp
67 °C (lit.)
bp
81-82 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
-
pictograms
FlameHealth hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-13.0 °F - closed cup
flash_point_c
-25 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)