Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 255,00 zł 191,25 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 495,00 zł 371,25 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C≡CCH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
110.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39010412
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
217-730-2
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1732138
Assay:
99%
Form:
liquid
191,25 zł
Cena katalogowa255,00 złZaoszczędź 25%Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócvapor pressure
35 mmHg ( 37.7 °C)
Quality Segment
assay
99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.425 (lit.)
bp
131-132 °C (lit.)
mp
−103 °C (lit.)
density
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC#CCCC
InChI
1S/C8H14/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
InChI key
GZTNBKQTTZSQNS-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Ta strona może zawierać tekst przetłumaczony maszynowo.
1 of 1
Ta pozycja | |
|---|---|
| description 99% | description 97% |
| assay 99% | assay 97% |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid |
| bp 131-132 °C (lit.) | bp 127-128 °C (lit.) |
| mp −103 °C (lit.) | mp −80 °C (lit.) |
| density 0.751 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.747 g/mL at 25 °C (lit.) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
84.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
29 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?