Kluczowe dokumenty
111236
trans-2-Octene
97%
Synonim(y):
(2E)-2-Octen, (E)-2-Octen, β-trans-Octen
Wybierz wielkość
397,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
397,00 zł
Polecane produkty
ciśnienie pary
31 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.413 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
gęstość
0.718 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCC\C=C\C
InChI
1S/C8H16/c1-3-5-7-8-6-4-2/h3,5H,4,6-8H2,1-2H3/b5-3+
Klucz InChI
ILPBINAXDRFYPL-HWKANZROSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
69.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
21 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?