Przejdź do
110485
trans-5-Decene
98%
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
593,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3CH=CH(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.27
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
231-080-7
MDL number:
Assay:
98%
593,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
98%
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
bp
170 °C/750 mmHg (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[H]\C(CCCC)=C(\[H])CCCC
InChI
1S/C10H20/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h9-10H,3-8H2,1-2H3/b10-9+
InChI key
UURSXESKOOOTOV-MDZDMXLPSA-N
Application
trans-5-Decene has been used to characterize the effect of cyclization and size on the stability of Criegee intermediates formed in ozonolysis. It has been added to phenoxathiin cation radical in acetonitrile solution to form bis(10-phenoxathiiniumyl) alkane adducts.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
593028244384545449
description
98%
description
98%
description
98%
description
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
assay
98%
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
refractive index
n20/D 1.412 (lit.)
refractive index
n20/D 1.427 (lit.)
refractive index
n20/D 1.4340 (lit.)
density
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.715 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.766 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
170 °C/750 mmHg (lit.)
bp
122-123 °C (lit.)
bp
174 °C (lit.)
bp
-
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
114.8 °F - closed cup
flash_point_c
46 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)