Merck
563226
Sigma-Aldrich
Cerium(III) bromide
AnhydroBeads, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cerium tribromide, Cerous bromide
Wybierz wielkość
25 G
682,00 zł
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
682,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CeBr3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.83
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
682,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
synthesis grade
Poziom jakości
linia produktu
AnhydroBeads
Próba
99.99% trace metals basis
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: cerium
zanieczyszczenia
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
wielkość cząstki
−10 mesh
mp
730 °C (lit.)
730-732 °C (lit.)
ciąg SMILES
Br[Ce](Br)Br
InChI
1S/3BrH.Ce/h3*1H;/q;;;+3/p-3
Klucz InChI
MOOUSOJAOQPDEH-UHFFFAOYSA-K
Informacje prawne
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)