Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 542,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł 1436,50 zł |
Informacje o tej pozycji
542,00 zł
Quality Segment
grade
anhydrous
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: europium, reagent type: inorganic catalyst
sustainability
Sustainability features
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
mp
850 °C (lit.)
density
4.89 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
Cl[Eu](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.Eu/h3*1H;/q;;;+3/p-3
InChI key
NNMXSTWQJRPBJZ-UHFFFAOYSA-K
General description
Application
- Photochemical Recovery of Europium from Non-aqueous Solutions: This study explores the photochemical processes involving Europium(III) chloride, which are significant for applications in material recovery and recycling (B Van den Bogaert, L Gheeraert, 2016).
- Electrochemistry of Europium(III) Chloride in Various Eutectics: Investigation of the electrochemical properties of Europium(III) chloride in different molten salt mixtures, important for developing new materials and nuclear applications (CA Schroll, S Chatterjee, TG Levitskaia, 2017).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description anhydrous, powder, 99.99% trace metals basis | description powder, ≥99.9% trace metals basis | description 99.99% trace metals basis | description 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form crystals and lumps | form crystals and lumps |
| assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.9% trace metals basis | assay 99.99% trace metals basis | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade anhydrous | grade - | grade - | grade - |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤1000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis | impurities ≤2000.0 ppm Trace Rare Earth Analysis |
| mp 850 °C (lit.) | mp 850 °C (lit.) | mp - | mp - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Europium(III) chloride
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?