Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 843,00 zł |
Informacje o tej pozycji
843,00 zł
form
solid
Quality Segment
composition
Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (, dried basis)
reaction suitability
core: europium, reagent type: catalyst
mp
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES string
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Eu](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Eu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b2*4-3+;4-3-;;
InChI key
GLDOQTGHEKXAIO-HXGNVLNTSA-K
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description 99.9% trace metals basis | description 97% | description - |
| form solid | form powder, solid | form solid | form powder |
| composition Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (, dried basis) | composition - | composition - | composition La, 27.3-32.4% EDTA titration |
| mp 140 °C (dec.) (lit.) | mp 143 °C (dec.) (lit.) | mp 269-271 °C (lit.) | mp - |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| reaction suitability core: europium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: gadolinium | reaction suitability core: iridium, reagent type: catalyst | reaction suitability reagent type: catalyst, core: lanthanum |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?