Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 504,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
RbOH · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.48 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
215-186-0
MDL number:
Form:
crystals and lumps
504,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócform
crystals and lumps
Quality Segment
composition
Degree of hydration, ~1
concentration
≤15.4% (% OH, titration by HCl)
impurities
≤15% Rb2CO3
SMILES string
O.[OH-].[Rb+]
InChI
1S/2H2O.Rb/h2*1H2;/q;;+1/p-1
InChI key
CHAWVFWLJTUJNI-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form crystals and lumps | form liquid | form crystals and lumps | form powder |
| impurities ≤15% Rb2CO3 | impurities ≤1500.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities SrCO3, trace | impurities - |
| composition Degree of hydration, ~1 | composition - | composition - | composition - |
| concentration ≤15.4% (% OH, titration by HCl) | concentration 50 wt. % in H2O | concentration - | concentration 14.5-21.7% Cr (by Na2S2O3, titration) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?