Przejdź do
466085
Cerium(III) iodide
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
Cerous triiodide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
182,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CeI3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
520.83
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
232-228-3
MDL number:
Assay:
99.99% trace metals basis
Grade:
synthesis grade
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
synthesis grade
Quality Segment
product line
AnhydroBeads™
assay
99.99% trace metals basis
reaction suitability
core: cerium, reagent type: catalyst
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
particle size
−10 mesh
mp
750 °C (lit.)
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
SMILES string
I[Ce](I)I
InChI
1S/Ce.3HI/h;3*1H/q+3;;;/p-3
InChI key
ZEDZJUDTPVFRNB-UHFFFAOYSA-K
Legal Information
AnhydroBeads is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
563226298190574201
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.99% trace metals basis
description
AnhydroBeads™, −10 mesh, 99.9%
description
≥99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.99% trace metals basis
assay
99.9%
assay
≥99.99% trace metals basis
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
synthesis grade
grade
-
mp
750 °C (lit.)
mp
730-732 °C (lit.), 730 °C (lit.)
mp
848 °C (lit.)
mp
-
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤1500.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
impurities
≤100.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
application(s)
electroplating
material synthesis precursor
perovskite solar cells
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)