Merck
248800
Sigma-Aldrich
Samarium(III) chloride hexahydrate
≥99%
Synonim(y):
Samarium trichloride hydrate
Wybierz wielkość
50 G
712,00 zł
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 G
712,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
SmCl3 · 6H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.81
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
712,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
powder and chunks
przydatność reakcji
reagent type: catalyst
core: samarium
gęstość
2.383 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].[H]O[H].Cl[Sm](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.6H2O.Sm/h3*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;;+3/p-3
Klucz InChI
TXVNDKHBDRURNU-UHFFFAOYSA-K
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Markus Martincic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 17(47), 31662-31669 (2015-11-12)
The endohedral functionalization of carbon nanotubes with both organic and inorganic materials allows the development of tailored functional hybrids whose properties benefit from the synergistic effects of the constituent compounds. Bulk filling of carbon nanotubes (CNTs) results in samples that
Produkty
Rare earth elements are vital in everyday life worldwide: catalysts in cars, colors in screens, magnets in electronics. Essential for modern living.