Merck
539252
Sigma-Aldrich
3-Glycidoxypropyldimethoxymethylsilane
97%
Synonim(y):
(3-Glycidoxypropyl)methyldimethoxysilane
Wybierz wielkość
25 ML
917,00 zł
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 ML
917,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H20O4Si
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.34
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
917,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.432 (lit.)
bp
100 °C/4 mmHg (lit.)
gęstość
1.02 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](C)(CCCOCC1CO1)OC
InChI
1S/C9H20O4Si/c1-10-14(3,11-2)6-4-5-12-7-9-8-13-9/h9H,4-8H2,1-3H3
Klucz InChI
WHGNXNCOTZPEEK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
3-Glicydoksypropylodimetoksymetylosilan (GDMMS) to epoksydosilan, który jest stosowany do tworzenia środka sprzęgającego na bazie silanu do funkcjonalizacji różnych podłoży. Grupy epoksydowe umożliwiają dobrą adhezję atomów powierzchni i tworzą stabilną strukturę polimerową.[1][2]
Zastosowanie
GDMMS może modyfikować powierzchnię szklanego podłoża z tlenku indowo-cynowego (ITO) w celu unieruchomienia atomów powierzchniowych, które mogą być dalej wykorzystywane do elektrochemicznego wykrywania i etykietowania.[3][4] Może być również stosowany jako utwardzacz w tworzeniu wieloskładnikowej gumy na bazie silikonu.[5][6]
Prekursor 3-glicydoksypropylodimetoksymetylosilanu (GDMMS) został użyty do wytworzenia zwitterionowego chromoforu typu push-pull i hybrydowych organiczno-nieorganicznych warstw homogenicznych domieszkowanych pochodnymi karbazolu.{71}
Zwykle czas utwardzania wynosi 16-20 godzin w temperaturze pokojowej lub 1 godzinę w temperaturze 100C.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Electro-optics poled sol?gel materials doped with heterocycle push?pull chromophores.
Della Giustina G, et al.
Materials Science & Engineering. C, Materials For Biological Applications, 26(5), 979-982 (2006)
Electro-optics poled sol-gel materials doped with heterocycle push-pull chromophores.
Della Giustina G, et al.
Materials Science and Engineering, C, 26(5-7), 979-982 (2006)
Photoelectrochemical response of carbon dots (CDs) derived from chitosan and their use in electrochemical imaging.
Zhang D, et al.
Materials Horizons, 5(3), 423-428 (2018)
Surface functionalization using catalyst-free azide- alkyne cycloaddition.
Kuzmin A, et al.
Bioconjugate Chemistry, 21(11), 2076-2085 (2010)
Headgroup effect on silane structures at buried polymer/silane and polymer/polymer interfaces and their relations to adhesion.
Zhang C, et al.
Langmuir, 28(14), 6052-6059 (2012)