Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 370,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1190,00 zł |
Informacje o tej pozycji
370,00 zł
eq. wt.
490 Epoxy
Quality Segment
mol wt
average Mn ~1000
refractive index
n20/D 1.424 (lit.)
viscosity
15 cSt(25 °C)(lit.)
density
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Si](O)(CCCOCC1OC1)(C)C.[Si](O)(O)(C)C
InChI
1S/C8H18O3Si.C2H8O2Si/c1-12(2,9)5-3-4-10-6-8-7-11-8;1-5(2,3)4/h8-9H,3-7H2,1-2H3;3-4H,1-2H3
InChI key
XIJHOGGFDASIKP-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description average Mn ~1000 | description average Mw ~3,800 by GPC | description viscosity 1,300-3,000 cP (25 °C)(lit.) | description average Mw ~170,000, crystalline |
| viscosity 15 cSt(25 °C)(lit.) | viscosity - | viscosity 1,300-3,000 cP(25 °C)(lit.) | viscosity - |
| refractive index n20/D 1.424 (lit.) | refractive index n20/D 1.454 (lit.) | refractive index n20/D 1.502 | refractive index n20/D 1.4638 (lit.) |
| density 0.99 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.968 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.12 g/mL at 25 °C | density 1.022 g/mL at 25 °C (lit.) |
| mol wt average Mn ~1000 | mol wt average Mw ~3,800 by GPC | mol wt - | mol wt average Mw ~170,000 |
| eq. wt. 490 Epoxy | eq. wt. - | eq. wt. - | eq. wt. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?