Merck
235768
Sigma-Aldrich
Vinyltrimethoxysilane
98%
Synonim(y):
(Trimethoxysilyl)ethylene, Ethenyltrimethoxysilane, Trimethoxy(vinyl)silane
Wybierz wielkość
100 ML
465,00 zł
500 ML
1180,00 zł
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
465,00 zł
500 ML
1180,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=CHSi(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
148.23
Beilstein:
1099136
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
465,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
98%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.392 (lit.)
bp
123 °C (lit.)
gęstość
0.968 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CO[Si](OC)(OC)C=C
InChI
1S/C5H12O3Si/c1-5-9(6-2,7-3)8-4/h5H,1H2,2-4H3
Klucz InChI
NKSJNEHGWDZZQF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Vinyltrimethoxysilane (VTMS) is a silane coupling agent with a silicon and hydroxyl groups that can be used to enhance the wettability and improve the superhydrophobic characteristics of different composites.[1][2]
Zastosowanie
VTMS may be used to provide superhydrophobicity to different materials like TiO2, talc, kaolin, magnesium oxide nanoparticles, ammonium phosphate and PEDOT. It modifies the surface by capping the material and creates a protective layer that is water resistant and can be used in major coating industries.[1][2][3][4][5][6]
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Flam. Liq. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
71.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
22 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and characterization of PEDOT: P (SS-co-VTMS) with hydrophobic properties and excellent thermal stability.
Cho W, et al.
Polymer, 8(5), 189-189 (2016)
Mariana E Ghica et al.
Polymers, 12(6) (2020-06-07)
The present work describes for the first time the preparation of silica-based aerogel composites containing tetraethoxysilane (TEOS) and vinyltrimethoxysilane (VTMS) reinforced with Kevlar® pulp. The developed system was extensively investigated, regarding its physical, morphological, thermal and mechanical features. The obtained
Nadir Hussain et al.
Nanomaterials (Basel, Switzerland), 11(2) (2021-03-07)
Plastic bottles are generally recycled by remolding them into numerous products. In this study, waste from plastic bottles was used to fabricate recycled polyethylene terephthalate (r-PET) nanofibers via the electrospinning technique, and high-performance conductive polyethylene terephthalate nanofibers (r-PET nanofibers) were
Surface modification of ammonium polyphosphate with vinyltrimethoxysilane: Preparation, characterization, and its flame retardancy in polypropylene.
Qin Z, et al.
Polymer Degradation and Stability, 119, 139-150 (2015)
Preparation of morphology-controlled fluoroalkyl end-capped vinyltrimethoxysilane oligomeric silica/magnesium oxide nanocomposite particles: development of magnesium oxide nanocomposite particles possessing a water-resistance ability.
Oikawa Y, et al.
Journal of Sol-Gel Science and Technology, 7(25), 1-13 (2018)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?