Merck
175617
Sigma-Aldrich
(3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane
95%
Synonim(y):
3-(Trimethoxysilyl)-1-propanethiol
Wybierz wielkość
25 G
248,00 zł
100 G
746,00 zł
500 G
2700,00 zł
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 G
248,00 zł
100 G
746,00 zł
500 G
2700,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
HS(CH2)3Si(OCH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
196.34
Beilstein:
2038119
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
248,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.444 (lit.)
bp
213-215 °C (lit.)
gęstość
1.057 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO[Si](CCCS)(OC)OC
InChI
1S/C6H16O3SSi/c1-7-11(8-2,9-3)6-4-5-10/h10H,4-6H2,1-3H3
Klucz InChI
UUEWCQRISZBELL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
(3-Mercaptopropyl) trimethoxysilane (MPS) is predominantly used as a precursor for silica.
(3-mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPTMS) is an organosilane with a thiol group, which can be used as a self-assembled monolayer (SAM). It can be used as a conjunction reagent to immobilize a variety of nanoparticles.[1][2]
Zastosowanie
MPTMS can be coated with TiO2, CeO2 and La2O3 for protection against corrosion on quaternary bronze in urban atmosphere.[3] It can also be used as a silica nanofluid (NF) to modify the surface of berea sandstone to improve the enhanced oil recovery (EOR) area in the petroleum industry.[1] MPTMS forms composites with kaolin, that can be used as an absorbent for the removal of heavy metals from wastewater.[4] MPTMS can form a bilayer with multiwalled carbon nanotubes (MWNTs) on gold electrodes which can be used to study the electrochemical properties of fluphenazine.[2]
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Self-assembly of (3-mercaptopropyl) trimethoxysilane on polycrystalline zinc substrates towards corrosion protection
Sinapi F, et al.
Applied Surface Science, 212, 464-471 (2003)
Organosilane coatings applied on bronze: influence of UV radiation and thermal cycles on the protectiveness.
Chiavari C, et al.
Progress in Organic Coatings, 82(2), 91-100 (2015)
Baizhao Zeng et al.
Talanta, 64(2), 380-386 (2008-10-31)
A novel multi-walled carbon nanotubes/(3-mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPS) bilayer modified gold electrode was prepared and used to study the electrochemcial behavior of fluphenazine and determine it. Fluphenazine could effectively accumulate at this electrode and produce two anodic peaks at about 0.78V and
P Knittel et al.
Faraday discussions, 193, 353-369 (2016-10-07)
The characterization of nanoparticles and the correlation of physical properties such as size and shape to their (electro)chemical properties is an emerging field, which may facilitate future optimization and tuning of devices involving nanoparticles. This requires the investigation of individual
Eduardo Reátegui et al.
Nature communications, 9(1), 175-175 (2018-01-14)
Extracellular vesicles (EVs) carry RNA, DNA, proteins, and lipids. Specifically, tumor-derived EVs have the potential to be utilized as disease-specific biomarkers. However, a lack of methods to isolate tumor-specific EVs has limited their use in clinical settings. Here we report
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  3. How to dissolve (3-mercaptopropyl)trimethoxysilane (MPTMS) solid into liquid?
    1 answer
    1. The solubility of this product has not been determined. However, various sources state that this material is soluble in water, ethanol, methanol, isopropanol, toluene, xylene, and benzene. No rate is provided. This information has not been validated.
      Helpful?
  4. If I stored it in room temperature, I couldn't use it anymore?
    1 answer
    1. The recommended storage temperature is 2-8°C. This product is shipped at ambient temperature. We typically allow one to two weeks transit time before we expect degradation for products shipped in this manner. For extended periods or unsealed products, the end-user should examine the material for suitability.
      Helpful?
  5. Is Product 175617, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane, a liquid?
    1 answer
    1. Yes, 175617 is a liquid. The density is 1.057 g/mL at 25 °C(lit.). For example, the 25G package contains 23.7mL.
      Helpful?
  6. What is the purity of Product 175617, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane?
    1 answer
    1. The purity is lot specific, but it will not be less than 94% as stated on the Specification Sheet.
      Helpful?
  7. What is the boiling point of Product 175617, (3-Mercaptopropyl)trimethoxysilane?
    1 answer
    1. The boiling point for this product is 213-215°C.
      Helpful?
  8. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.