Kluczowe dokumenty
435171
Diethoxy(3-glycidyloxypropyl)methylsilane
97%
Synonim(y):
(3-Glycidyloxypropyl)methyldiethoxysilane, [3-(2,3-Epoxypropoxy)propyl]methyldiethoxysilane
Wybierz wielkość
687,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
687,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.431 (lit.)
bp
122-126 °C/5 mmHg (lit.)
gęstość
0.978 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCO[Si](C)(CCCOCC1CO1)OCC
InChI
1S/C11H24O4Si/c1-4-14-16(3,15-5-2)8-6-7-12-9-11-10-13-11/h11H,4-10H2,1-3H3
Klucz InChI
OTARVPUIYXHRRB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
251.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
122 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Mesoporous materials, such as aerogels, offer advantages for practical hydrogen storage. They have large surface areas, open porosity, small pore sizes, and the ability to coat the surface with one or more compounds.